Läs mer
Bochem™ Mohr nypa tuppar
Längd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Pinchcock |
| Material | Mässing |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Längd (metrisk) | 40 mm |