Läs mer
Ohaus™ MB25 fuktanalysator
Produktkod. 10739448 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
110 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10739448 110 g Varje
1 options
Produktkod. 10739448 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 80252472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22585.00 SEK
    16405.85 SEK / Paket med 1
    Save 6179.15 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Ger exakt bestämning av fukthalt, procentuell fastsättning och noggrann vägning till ett oslagbart värde. Ohaus™ MB25 Moisture Analyzer levererar den perfekta kombinationen av resultat och värde.
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-display
  • Standard RS232-port
  • Strömsladd ingår
  • Kapacitet 110g
  • Läsbarhet på 0,005 g/0,05 %
  • Halogen uppvärmning
  • ABS-hus, pannstöd av metall, pannhanterare av metall, lock för användning
  • 3 avstängningskriterier (manuella, tidsinställda eller automatiska), 1 standardvärmeprofil, 50°till 160 C°värmeområde (5 C°ökning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell MB25
Material ABS-hölje, metallplåtstöd, metallpannahanterare
Mått (L x B x H) 280 x 165 x 127 mm
Visningstyp Digital LCD
Anslutningstyp RS232 (ingår)
Djup (metriskt) 280 mm
Kapacitet 110 g
För användning med (applikation) I ett kontraktslaboratorium, avloppsvattenrening Pla
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 127 mm
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Nettovikt (engelska) 5 lb.
Nettovikt (metrisk) 2.1 kg
Temperaturområde (metriskt) 50 °C till 160 °C,
Typ Fuktanalysator
Bredd (engelska) 6,5 tum
Bredd (metrisk) 165 mm