Läs mer
Fisherbrand™ Fuktanalysator
Produktkod. 15305123 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15305123 60 g Varje
1 options
Produktkod. 15305123
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Ger högt prestandavärde för alla budgetar och användarnivåer. Fisherbrand™ Fuktanalysator erbjuder full funktionsflexibilitet med enkel enknappsinstallation, hållbar konstruktion, en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm, en standard RS232-port, 60 g kapacitet och halogenuppvärmning.
Fisherbrand MBS65 fuktanalysator är idealisk för analys av livsmedel eller avloppsvatten, kvalitetskontrollprotokoll eller jordbruk.
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm och standard RS-232-port
  • Lätt att rengöra värmekammare idealiska för frekvent användning och billigt underhåll
  • Kompakt footprint utformad för att ta upp mindre laboratorieoratorieutrymme
  • Halogenvärmeteknik
  • Repeterbarhet (Std. Dev; g): 0,2 % (3 g prov), 0,05 % (10 g prov)
  • Läsbarhet på 0,005 g/0,05 %
  • Certifieringar: FCC, CE
  • Garanti: Två år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell MBS65
Utgångar RS-232 Kontakt
Repeterbarhet 0,2 % (3 g prov), 0,05 % (10 g prov)
Certifikat och efterlevnad FCC, CE
Elektriska krav 200/240 VAC 3 A 50/60 Hz
Garanti 2 år
Läsbarhet 0.005 g/0.05%
Visningstyp Stor bakgrundsbelyst LCD
Kapacitet 60 g
För användning med (applikation) För många applikationer i livsmedels- eller avloppsanalys
Frekvens 50/60 Hz
Typ Fuktanalysator
Spänning 240 VAC