Läs mer
A&D Weighing Moisture Analyzers M Series, 51 gx 0,005 g
Produktkod. 16681222
Change view
Läsbarhet:
0.005 g
Produktkod. Läsbarhet
16681222 0.005 g
1 options
Produktkod. 16681222 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer ML50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29100.75 SEK
    27033.21 SEK / Paket med 1
    Save 2067.54 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
En &D rak halogenlampa och unikt designat SRA-filter (Secondary Radiation Assist) ger kortare mättid. Det ergonomiskt utformade pannhandtaget eliminerar missöden som brännskador när en het provbricka flyttas in i eller ut ur enheten från båda sidor.
  • Snabb och jämn uppvärmning med halogenlampa och unikt designat SRA-filter som undviker heta fläckar
  • Hög repeterbarhet med SHS-teknik (Super Hybrid Sensor)
  • Natriumtartratdihydrat för noggrannhetsverifiering
  • Minnesfunktion (för att kunna spara/hämta konfigurationer samt mätresultat)
  • Fem mätprogram (standard, automatisk, snabb, timer och manuellt läge)
  • Stor och lättläst VFD-display
  • Standard RS-232C-gränssnitt
  • Mätning av innehåll av vätska eller fast substans
Specifikationer
Elektriska krav 110/120 V, 3 A, 50/60 Hz
Läsbarhet 0.005 g
Visningstyp Stor VFD
Anslutningstyp RS-232 C
Djup (metriskt) 320 mm
Beskrivning Värmekälla: Halogenlampa (Rak typ, 400 Watt max, 5000 timmar)
Kapacitet 51 g
Höjd (metrisk) 173 mm
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ Fuktanalysator
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 215 mm