Läs mer
Cytiva Fukttestpapper
Produktkod. 11375124
Diameter (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11375124
Brand: Cytiva 5401090E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fukttestpapper för användning vid torkning av prover vid fuktbedömning
  • Används vid torkning av prover vid fuktbedömning
  • Maximal rekommenderad temperatur - 550 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För användning vid torkning av prover under fuktbedömning
Kvalitet Fukttestpapper
Diameter (metrisk) 90 mm