Läs mer
Chromatography Research Supplies Fuktfälla med stor kapacitet utan bottenplatta
Produktkod. 15383512 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15383512 400 ml Varje
1 options
Produktkod. 15383512 Leverantör Chromatography Research Supplies Leverantörsnummer 3465120
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Fuktfällan med stor kapacitet utan bottenplatta erbjuder snabb och enkel installation och borttagning utan att koppla loss beslag från ledningen.
  • Lämplig för torkning av laboratorieluft eller central lufttillförsel.
  • 1/8 tum mässingsbeslag.
  • Fällor tar bort fukt, oljor och damm från bärargaser.
  • Stor kapacitet på 400 ml innebär att färre påfyllningar krävs.
  • Adsorberande material indikerar torkmedel och 5-Å molekylsikt.
  • Torkmedlet ändrar färg från blått till rosa när det är utarmat.
  • O-ringstätningarna i silikon bibehåller trycket till 100 psi.
  • Fällorna har transparent akrylhölje.
  • Mått 17 tum. L x 2 tum dia.
  • Välj en fälla med bottenplatta för bänkmontering.
  • Fraktvikt 3 lb. (1,4 kg).
Specifikationer
Amperage 5 A
Diameter (engelska) Yttre 2 tum
För användning med (applikation) Lämplig för torkning av laboratorieluft eller central lufttillförsel.
Längd (metrisk) 431.8 mm
Material Grafit/plast
Tryck 100 psi
Volym (engelska) 13,5 oz.
Volym (metrisk) 400 ml
Produkttyp Fuktfälla
Diameter (metrisk) Yttre 50.8 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CRS SPure H2O Filters
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz