Läs mer
Tork Återfuktande handlotionvätska
Produktkod. 30243814 Handla allt Tork Produkter
Change view
Kvantitet:
8-pack
Produktkod. Kvantitet
30243814 8-pack
1 options
Produktkod. 30243814 Leverantör Tork Leverantörsnummer 420202
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Parfymfri lotion med snabb absorption för en icke-fet känsla
  • Denna parfymfria lotion har en dermatologiskt testad formel, hudvänligt pH och en blandning av rapsolja, glycerin och panthenol
  • Hjälper till att bibehålla hudens fuktbalans.
  • Snabbt absorberande för en icke-fet känsla
  • Spara personalens tid genom enkel påfyllning certifierad av Swedish Reumatism
  • Föreningen, testad enligt Design for All-testet, publicerad i Sverige
  • Designforskningstidskrift, 2011
  • Hjälp till att säkerställa god handhygien – den fabriksförseglade flaskan med en ny pump för varje påfyllning hjälper till att minska risken för kontaminering och skydda formuleringarna ända ner till händerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flytande handdesinfektionsmedel
Färg Vitt
Form Lotion
Certifikat och efterlevnad Nordiskt ekomärke
Mått (L x B x H) 392 x 196 x 184 mm
Disponibel För engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) 15,43 tum
Längd (metrisk) 392 mm
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 8-pack
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 16,06 oz.
Volym (metrisk) 475 mL
Vikt (engelska) 17,81 oz.
Vikt (metrisk) 505 g