Läs mer
Honeywell™ Formgjuten kopp ansiktsmask 5211 XL-FFP2 NR D med ventil och full-face tätning
Beskrivning
- Styvt skal: formen bibehålls även i fuktiga och tunga belastningsmiljöer.
- Ultramjuk hypoallergen Willtech™ flänstätning med absorptionsegenskaper och en tättslutande film för enastående komfort och perfekt passform.
- Förformad och färgad näsbrygga för att spara tid för att perfekt justera masken och för att omedelbart identifiera dess skyddsnivå.
- Stor intern volym för att enkelt kommunicera och andas.
- Skärmad, högpresterande utandningsventil med exklusiv design (fjärilsöppning-stängningssystem) för förbättrat skydd, komfort och minskad trötthet.
- Justerbara flätor för att enkelt och effektivt passa masken.
- Lättviktig andningsskydd (26 g) för att minska trötthet.
- Ingen latex, ingen silikon, ingen PVC.
- Dolomit testad.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-intyg, EN 149:2001+A1:2009 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Styvt skal |
| Storlek | X-large |
| Med utandningsventil | Ja |
| För användning med (applikation) | Jordbruk, fordon, konstruktion, livsmedel, järn/stål, gruvdrift, textil, träindustri |
| Inkluderar | Ventil, justerbara flätor, full-face tätning |
| Latexfri | Ja |
| Kvantitet | 5/Låda, 50/Pk. |