Läs mer
Honeywell™ Formgjuten kopp ansiktsmask 5211 XL-FFP2 NR D med ventil
:
Storlek: X-large
Beskrivning
- Styvt skal: formen bibehålls även i fuktiga och tunga belastningsmiljöer.
- Ultramjuk hypoallergen Willtech™ flänstätning med absorptionsegenskaper och en tättslutande film för enastående komfort och perfekt passform.
- Förformad och färgad näsbrygga för att spara tid för att perfekt justera masken och för att omedelbart identifiera dess skyddsnivå.
- Stor intern volym för att enkelt kommunicera och andas.
- Skärmad utandningsventil med exklusiv design för förbättrat skydd.
- Utandningsventil av hög kvalitet för att underlätta andning under långvarig användning.
- Dubbla elastiska remmar, ultraflexibla och motståndskraftiga, häftade utanför filtreringsområdet för att undvika risk för läckage.
- Lättviktigt andningsskydd (15 g) för att minska trötthet.
- Ingen latex, ingen silikon, ingen PVC.
- Dolomit testad.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-intyg, EN 149:2001+A1:2009 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | Styvt skal |
| Storlek | X-large |
| Med utandningsventil | Ja |
| För användning med (applikation) | Jordbruk, fordon, konstruktion, livsmedel, järn/stål, gruvdrift, textil, träindustri |
| Inkluderar | Ventil, dubbelelastiska remmar |
| Latexfri | Ja |
| Kvantitet | 20/Låd, 200/Pk. |