Läs mer
Moldex™ Rockets™ Återanvändbara öronproppar
Produktkod. 12374759
Change view
Med sladd:
Utan sladd
Plugg färg:
Lila
Sladdmaterial:
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningstyp:
Pocket-Pak
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Med sladd Plugg färg Sladdmaterial Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12374759 Utan sladd Lila EJ TILLÄMPLIGT Pocket-Pak Paket med 50
1 options
Produktkod. 12374759 Leverantör Moldex™ Leverantörsnummer 640001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2097.58 SEK
    947.31 SEK / Paket med 50
    Save 1150.27 SEK
    54% Av
I lager
Rockets™ återanvändbara öronproppar är designade för att ge ett säkert grepp vid hantering så att de lätt glider in i örat. Design med tre flänsar ger maximal komfort för hela dagen.
  • Handtag som är lätt att greppa
  • Luftbubbla i spetsen ger dämpad komfort
  • Kan tvättas och återanvändas
  • 100 % PVC-Free™
Specifikationer
ANSI S3.1974 Ja
Sladdmaterial EJ TILLÄMPLIGT
CSA Z94.2 Klass AL
Storlek Universell
För användning med (applikation) Konstruktion, energi, allmännyttiga företag, tillverkning, hälsovård, gruvdrift, olja och gas, transport och andra olika industrier
Hög synlighet Nej
Förpackningstyp Pocket-Pak
Par per paket 50 Par/Pk.
Pluggmaterial TPE
Plugg färg Lila
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Flänsad
Produkttyp Reusable Earplugs
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Inkluderar Fodral i fickstorlek