Läs mer
Moldex Softies Traffic Cones Skum öronproppar
Produktkod. 12364759
Change view
Fingerficka; 10 lådor/cs.
Produktkod.
12364759 Fingerficka; 10 lådor/cs.
1 options
Produktkod. 12364759 Leverantör Moldex Leverantörsnummer 670001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1273.74 SEK
    447.23 SEK / Paket med 8
    Save 826.51 SEK
    64% Av
I lager
Specifikationer
Par per paket 200 par/låda; 10 lådor/Cs.
Med sladd Utan sladd
Pluggtyp Fingerficka
Serie Trafikkottar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.