Läs mer
Erlab™ Molecode A
Produktkod. 15514520 Handla allt Erlab Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Captair Smarta dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15514520 Captair Smarta dragskåp Varje
1 options
Produktkod. 15514520 Leverantör Erlab™ Leverantörsnummer I0699000002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Erlab™ Molecode A är ett mättnadsdetekteringslarm för bredspektrumfilter.
  • Utrustning som krävs av klass I i AFNOR-standarden NF X 15-211: 2009
  • En cell placerad i provtagningskammaren möjliggör detektering av automatisk mättnad av filtret med syror
  • En andra cell placeras i kontakt med miljön i laboratoriet indikerar en möjlig förorening av den omgivande luften
Specifikationer
För användning med (utrustning) Captair Smarta dragskåp
Produkttyp Mättnadsdetekteringslarm
För användning med (applikation) Detektering av syror