Läs mer
Erlab™ Molecode F
Produktkod. 15524520
För användning med (utrustning):
Captair Smarta dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15524520
Brand: Erlab™ I3099000002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erlab™ Molecode F är ett mättnadsdetekteringslarm för bredspektrumfilter.
  • Utrustning som krävs av klass I i AFNOR NF X 15-211: 2009 standard
  • En cell placerad i provtagningskammaren möjliggör detektering Automatisk mättnad av filtret med formaldehyd
  • En andra cell placeras i kontakt med miljön i laboratoriet indikerar en möjlig förorening av den omgivande luften
Specifikationer
För användning med (utrustning) Captair Smarta dragskåp
Produkttyp Mättnadsdetekteringslarm
För användning med (applikation) Detekterar formaldehyd