Beskrivning
- Färdig att använda
- Inga kemiska tillsatser
- Batchspårbarhet
- Intyg om överensstämmelse och analys
- Minska dyra testmisslyckanden på grund av föroreningar
- Hög prestanda
- Hög noggrannhet
- Undertryck vattenbildande bireaktioner
- Ge konsekvent prestanda över många exempeltyper
MLG-serien, en omfattande svit med fem högkvalitativa rent vatten, i olika storlekar, allt från enkla avjoniserade till molekylärbiologiska kvaliteter, som passar de flesta användningsområden för rent vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Konduktivitet | 0,1 μS/cm |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
| Förpackning | PET Plastflaska |
| Analyscertifikat | Ja |
| Kvantitet | 6 x 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Antikroppstestning |