Läs mer
Sartorius Molekylärbiologiskt kvalitetsvatten (DNas och RNase-fritt)
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Genomgår omvänd osmos
- Specifikationer för möten USP och EPTesting
- DNase och RNase-fria
- Lämplig för cell-culture och molekylärbiologiska tillämpningar
- Långlagring när det hanteras korrekt under definierade förhållanden
- pH: 5,0 till 7,0
- Utseende: Clear Solution
- Endotoxiner: test < 0,05 EU/ml
- DNase-detektion: Ej upptäckt
- RNase-detektion: Ej upptäckt
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | Unknown |
| Procent renhet | Okänt |
| Kvalitet | Cellkultur/molekylärbiologi |
| Förpackning | Flaska |
| Kvantitet | 500 mL |