Läs mer
Corning™ Molekylärbiologiska reagenser
BIOPHARMA
Produktkod. 15313591
Change view
Kemiskt namn eller material:
Saltlösning natriumcitratbuffert
TAE-buffert
Tris-borat EDTA-buffert
Tris-hydrokloridbuffert
pH:
7 ±0.1
7.5 ±0.1
8 ±0.1
8.3 ±0.1
8.4 ±0.1
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemiskt namn eller material pH Förpackningsstorlek
15313591 Saltlösning natriumcitratbuffert 7 ±0.1 Paket med 6
15343711 TAE-buffert 8.3 ±0.1 Paket med 6
15383711 Tris-hydrokloridbuffert 7.5 ±0.1 Paket med 6
15353711 Tris-borat EDTA-buffert 8.4 ±0.1 Paket med 6
15393711 Tris-hydrokloridbuffert 8 ±0.1 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15313591 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46020CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    2189.92 SEK / Paket med 6
    Save 1025.08 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-04-2027
Används inom molekylärbiologi, nukleinsyrorenning
  • Certifikat för analys tillgängligt
  • Produkten kan spädas ut för att uppnå önskad koncentration
Beställningsinfo
Skeppat vid omgivningstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Saltlösning natriumcitratbuffert
CAS 6132-04-3, 7732-18-5
Koncentration 20X
pH 7 ±0.1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 1 L
Lösningstyp Buffert
Kvalitet Molekylärbiologi