Läs mer
Corning™ Molecular Biology Reagents
BIOPHARMA
Produktkod. 15343711
Change view
Kemiskt namn eller material:
Saltlösning natriumcitratbuffert
TAE-buffert
Tris-borat EDTA-buffert
Tris-hydrokloridbuffert
pH:
7 ± 0,1
7,5 ± 0,1
8 ± 0,1
8,3 ± 0,1
8,4 ± 0,1
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemiskt namn eller material pH unitSize
15343711 TAE-buffert 8,3 ± 0,1 Paket med 6
15383711 Tris-hydrokloridbuffert 7,5 ± 0,1 Paket med 6
15353711 Tris-borat EDTA-buffert 8,4 ± 0,1 Paket med 6
15393711 Tris-hydrokloridbuffert 8 ± 0,1 Paket med 6
15313591 Saltlösning natriumcitratbuffert 7 ± 0,1 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15343711 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46010CM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
  • Certificate of Analysis available
  • Product can be diluted to obtain the desired concentration
Beställningsinfo
Shipped at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAE-buffert
Koncentration 10X
pH 8,3 ± 0,1
Kvantitet 6 x 1 L
Sterilitet Sterile