Läs mer
Corning™ Molecular Biology Reagents
Beskrivning
- Certificate of Analysis available
- Product can be diluted to obtain the desired concentration
Beställningsinfo
Shipped at ambient temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris-hydrokloridbuffert |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 8 ± 0,1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Sterilitet | Sterile |