Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Icke-filtrerad pipettspets med låg retention i Reload Tower
Produktkod. 11515504
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
11515504 200 μl Sterila Paket med 960
11575474 20 μl Icke-steril Paket med 960
11585474 200 μl Icke-steril Paket med 960
11515484 300 μl Icke-steril Paket med 960
11535484 1000 μl Icke-steril Paket med 768
11555484 1200μ L Icke-steril Paket med 768
11595494 20 μl Sterila Paket med 960
11535504 300 μl Sterila Paket med 960
11555504 1000 μl Sterila Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11515504 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 375105RI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    888.01 SEK / Paket med 960
    Save 196.99 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-02-2027
Lägg i varukorgen
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett varje gång, med dessa pipettspetsar med låg retention som ger maximal provvolym.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett varje gång, med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. Låga retentionsspetsar ger maximal provvolym och är för användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Omlastningstorn är ett miljövänligt förpackningsalternativ som minskar plastavfall och lagringsutrymme
  • Kompatibel med SoftFit-L tomma ställ
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 200L, Icke-filtrerat, steril, påfyllning
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 200L
Längd (engelska) 1,97 tum.
Längd (metrisk) 5.00cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Påfyllning
Tipsstil Universell
Färgkod Grön
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L