Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Icke-filtrerad pipettspets med låg retention i Reload Tower
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett varje gång, med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. Låga retentionsspetsar ger maximal provvolym och är för användning med Rainin™ LTS pipetter.
- Omlastningstorn är ett miljövänligt förpackningsalternativ som minskar plastavfall och lagringsutrymme
- Kompatibel med SoftFit-L tomma ställ
- Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1000L, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 1000L |
| Längd (engelska) | 3,39 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.61cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Påfyllning |
| Visa mer |