Läs mer
Invitrogen™ 2-NBDG (2-( N- (7-nitrobens-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-2-deoxiglukos)
Description
2-NBDG är en fluorescerande glukosanalog som har använts för att övervaka glukosupptag i levande celler, som en indikator på cellens livskraft. Även om den är känslig för sin miljö visar NBD-fluorescens vanligtvis excitations-/emissionsmaxima på ∼465/540 nm och kan visualiseras med optiska filter designade för fluorescein.
Lös upp färgämnet i vatten eller 1X PBS (pH 7,2) för att förbereda en buljonglösning upp till 10 mg/ml. Buljonglösningar bör förberedas färska och användas samma dag.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | 2-NBDG |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Formatera | Rör, glid |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |