Läs mer
Invitrogen™ Acridine Orange (10 mg/ml i vatten)
Produktkod. 11504047
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11504047 10 ml 10ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504047 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A3568
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cellpermeant nukleinsyrabindande färgämne
Acridine Orange avger grön fluorescens när den binds till dsDNA och röd fluorescens när den binds till ssDNA eller RNA. Denna unika egenskap gör akridin apelsin användbar för cellcykelstudier. Akridin orange har också använts som ett lysosomalt färgämne. Detta färgämne är tillgängligt i lösning (A-3568).
Apoptos, cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, DNA-fragmentering, kärna, nukleoler& Kärnkraftshölje, organellspårning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Excitationsvåglängdsområde 460/650 (RNA)
Typ av färg Cellpermeant
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 10 ml
Detektionsmetod Fluorescens
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Nukleinsyror, Kärna