Läs mer
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), Alexa Fluor™ 555 conjugate
Produktkod. 11568936
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11568936 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568936 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A34786
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Suited for applications that require well-defined molecular weight tracers
This albumin from bovine serum (BSA), Alexa Fluor 555 conjugate is a bright and photostable conjugate. Can be used for applications that include studying the rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing.
Cell Analysis, Cell Tracing & Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kvantitet 5 mg
Konjugera Alexa Fluor 555
Art Bovine
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Etiketttyp Alexa Fluor Dyes
Frakt skick Room Temperature
Form Lyophilized
Protein subtyp Albumin Proteins
Produktlinje Alexa Fluor
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.