Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Reactive Dye Decapack, för mikroarrayer
Produktkod. 10206402
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10206402 1 sats 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10206402 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32750
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Matchar bildkanalerna för de flesta populära mikroarray-skannrar
De Alexa Fluor™ reactive dye decapack är speciellt förpackat succinimidylesterfärgämne för märkning av DNA- eller RNA-prover som har modifierats genom inkorporering av aminoallyl-dUTP (kat. nr. A21664) eller aminohexylacrylamido-dUTP (kat. nr. A32761). Varje förpackningsparti testas noggrant för förmågan att märka aminoallylmodifierat DNA till höga och konsekventa nivåer.
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarray-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reaktivt färgämne
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färga
Märkningsmetod Indirekt märkning
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 1 sats