Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555-aha-dCTP
Beskrivning
De Alexa Fluor™ 555-färgämnen, som används för att märka nukleotider, är kompatibla med vanliga mikroarrayskannrar och ger högre signalkorrelationsvärden (R2) än de ™spektralt liknande Cy3 och Cy5 färgämnespar, vilket förbättrar upplösningen av tvåfärgsmikroarraygenexpressionsanalyser till 1,3-faldiga förändringar i uttryck. Den exceptionellt ljusa och fotostabila Alexa Fluor färgämnen är också väsentligen okänsliga för pH och är mycket vattenlösliga.
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Märkt nukleotid |
| Koncentration | 1 mM |
| Analysera | Mikroarray genuttrycksanalys |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor Färga |
| Märkningsmetod | Direkt märkning |
| Modifiering | AHA (5-aminohexylacrylamido) |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | Alexa Fluor™ |
| Kvantitet | 50μ L |