Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 och Alexa Fluor™ 647 Reactive Dye Decapacks, för mikroarrayer, inkluderar A32756 och A32757 decapacks
Produktkod. 10163802
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10163802 1 set 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10163802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32755
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
I praktisk engångsförpackning
De Alexa Fluor™ 555 och 647 Reactive Dye Decapack är optimerad för användning med aminoallylmärkningstekniker. Engångsförpackningen av de reaktiva färgämnena eliminerar behovet av att alikvotera bulkfärgämnen, vilket ger bekvämlighet och säkerställer maximal aktivitet hos färgämnena. Den specialförpackade Alexa Fluor färgämnen är kompatibla med både aminoallyl dUTP- och aminoallyl UTP-modifierade nukleotider såväl som de flesta kommersiellt tillgängliga aminoallylbaserade märkningskit. Använd med aminoallylmärkningstekniker.
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarray-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reaktivt färgämne
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färga
Märkningsmetod Indirekt märkning
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 1 set