Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dCTP
Produktkod. 10163902
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10163902 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10163902 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32771
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För bättre upplösning av tvåfärgsmikroarraygenexpressionsanalyser
De Alexa Fluor™ 647 färgämnen, som används för att märka nukleotider, är kompatibla med vanliga mikroarray-skannrar och ger större signalkorrelationsvärden (R2) än ™de spektralt liknande Cy3 och Cy5 färgämnespar, vilket förbättrar upplösningen av tvåfärgsmikroarraygenexpressionsanalyser till 1,3-faldiga förändringar i uttryck. Den exceptionellt ljusa och fotostabila Alexa Fluor färgämnen är också väsentligen okänsliga för pH och är mycket vattenlösliga.
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Märkt nukleotid
Koncentration 1 mM
Analysera Mikroarray genuttrycksanalys
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färga
Märkningsmetod Direkt märkning
Modifiering AHA (5-aminohexylacrylamido)
Frakt skick Våt is
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 50μ L