Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dUTP, 1 mM i TE-buffert
Produktkod. 10173612
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10173612 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10173612 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32763
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För ljusare konjugat
Märkta 5-aminohexylakrylamido-dUTP (aha-dUTP)-nukleotider modifieras vid C-5-positionen av uridin med en unik hexylakrylamidlinker, som fungerar som en spacer mellan nukleotiden och färgämnet. Denna spacer minskar interaktioner mellan nukleotiden och färgämnet, vilket resulterar i ljusare konjugat och ökad haptentillgänglighet för sekundära detektionsreagenser. Märkta nukleotider kan användas för att generera märkta nukleinsyrahybridiseringsprober för många molekylärbiologiska och molekylära cytogenetiska tillämpningar, inklusive flerfärgstekniker.
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Märkt nukleotid
Koncentration 1 mM
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färga
Modifiering AHA (5-aminohexylacrylamido)
Frakt skick Våt is
Produktlinje Alexa Fluor
För användning med (applikation) Molekylärbiologi
Kvantitet 50μ L