Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 ATP (Adenosin 5'-trifosfat, Alexa Fluor™ 647 2'-(eller-3')- O- ( N- (2-aminoetyl)uretan), hexa(trietylammonium)salt)
Produktkod. 10768994
Change view
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768994 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10768994 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A22362
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljust långt rött fluorescerande färgämne
Alexa Fluor 647 adenosin 5'trifosfat (Alexa Fluor 647 ATP ) är en blandad isomer som består av Alexa Fluor 647 fluorofor, ett exceptionellt ljust långt rött fluorescerande färgämne fäst till 2'- eller 3'-positionen av ribosringen via en aminoetylkarbamoyllinker.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 647 ATP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 647
Kvantitet 100μ L
Produktlinje Alexa Fluor