Läs mer
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Decapack Set
Produktkod. 10173802
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10173802 1 sats 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10173802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A32757
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
I praktisk engångsförpackning
De Alexa Fluor™ 647 Reactive Dye Decapack är optimerad för användning med aminoallylmärkningstekniker. Engångsförpackningen av det reaktiva färgämnet eliminerar behovet av att alikvotera bulkfärgämnen, vilket ger bekvämlighet och säkerställer maximal aktivitet hos färgämnena. Den specialförpackade Alexa Fluor 647 färgämnet är kompatibelt med både aminoallyl dUTP- och aminoallyl UTP-modifierade nukleotider såväl som de flesta kommersiellt tillgängliga aminoallylbaserade märkningskit. Använd med aminoallylmärkningstekniker.
Array CGH, DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarray-märkning, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reaktivt färgämne
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färga
Märkningsmetod Indirekt märkning
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 1 sats