Läs mer
Invitrogen™ Kit med Amplex™ röd väteperoxid/peroxidasanalys
Beskrivning
Känslig enstegsanalys för att detektera väteperoxid (H 2 O 2 ) eller peroxidasaktivitet
The Amplex™ Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit contains a sensitive, one-step assay that uses the Amplex™ Red reagent (10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine) to detect hydrogen peroxide (H2O2) or peroxidase activity. The Amplex™ Red reagent, in combination with horseradish peroxidase (HRP), has been used to detect H2O2 released from biological samples, including cells, or generated in enzyme-coupled reactions. Furthermore, Amplex™ Red reagent can be used as an ultrasensitive assay for peroxidase activity when H2O2 is in excess. In the presence of peroxidase, the Amplex™ Red reagent reacts with H2O2 in a 1:1 stoichiometry to produce the red-fluorescent oxidation product, resorufin. Resorufin has excitation and emission maxima of approximately 571 nm and 585 nm, respectively, and because the extinction coefficient is high (58,000 ± 5,000 cm–1M–1), you can perform the assay fluorometrically or spectrophotometrically. This reaction has been used to detect as little as 10 picomoles of H2O2 in a 100 μL volume or 1 x 10–5 U/mL of HRP.
Analysen använder AmplexRed-reagens (10-acetyl-3,7-dihydroxyfenoxazin) för att upptäcka väteperoxid (H2O2) eller peroxidasaktivitet in vitro
. AmplexRed-reagens, i kombination med pepparrotsperoxidas (HRP), kan upptäcka H2O2 som frigörs från biologiska prover, inklusive celler, eller genereras i enzymkopplade reaktioner. AmplexRed-reagens kan också användas som en ultrasensitiv analys för peroxidasaktivitet när H2O2 är i överskott. I närvaro av peroxidas reagerar AmplexRed-reagensen med H2O2 i en 1:1-stökiometri för att producera den rödfluorescerande oxidationsprodukten resorufin. Resorufin har excitations- och emissionsmaxima på cirka 571 nm respektive 585 nm, och eftersom extinktionskoefficienten är hög (58 000 ±5000 cm –1M –1) kan analysen utföras fluorometriskt eller spektrofotometriskt. Denna reaktion har använts för att detektera så lite som 10 pikomoler H2O2 i en volym på 100 μl eller 1 x 10 –5U/ml HRP.
- Kan upptäcka så lite som 10 pikomoler väteperoxid eller 10 μU/ml pepparrotsperoxidasaktivitet i en 100 μl analysvolym
- Tillhandahåller tillräckligt med reagenser för cirka 500 analyser med reaktionsvolymer på 100 μl per analys
Cellanalys, cellodling, cellviabilitet, proliferation och funktion, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, nitrooxidativ belastning, oxidas- och peroxidasaktivitet, proteiner, expression, isolering och analys, reaktiva syrearter, stamcellsanalys, märkning och detektion av stamceller, stamcellsforskning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Enzyme and Metabolic Activity |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare, Spektrofotometrar, Fluorometer |
| Produkttyp | Amplex Röd analyssats |
| Typ av färg | Amplex Red |
| Formatera | 96-well plate |
| Produktlinje | Amplex |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |