Läs mer
Invitrogen™ Amplex™ Röd fosfatidylkolin-specifik fosfolipas C analyssats
Produktkod. 10023302
Change view
Kvantitet:
500 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10023302 500 analyser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023302 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A12218
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck fosfatidylkolin-specifik fosfolipas C (PC-PLC) aktivitet med hjälp av en fluorescensmikroplattläsare eller fluorometer
De Amplex Röd fosfatidylkolin-specifik fosfolipas C-analyssats tillhandahåller en känslig metod för att detektera fosfatidylkolin-specifik fosfolipas C (PC-PLC) aktivitet med hjälp av en fluorescensmikroplattläsare eller fluorometer. I denna enzymkopplade analys övervakas PC-PLC-aktivitet indirekt med 10-acetyl-3,7-dihydroxifenoxazin (Amplex Rött reagens), en känslig fluorogen sond för väteperoxid. PC-PLC omvandlar fosfatidylkolin (lecitin) till fosfokolin och diacylglycerol. Alkaliskt fosfatas tillsätts som hydrolyserar fosforylkolin för att bilda kolin. Kolin oxideras sedan av kolinoxidas för att bilda betain och väteperoxid. I närvaro av pepparrotsperoxidas reagerar väteperoxiden med Amplex Rött reagens i ett stökiometriskt förhållande på 1:1 för att generera den högfluorescerande produkten resorufin. Eftersom resorufin har absorptions- och fluorescensemissionsmaxima på cirka 571 nm respektive 585 nm, finns det liten interferens från autofluorescens i de flesta biologiska prover.
  • Detekterar fosfolipas-C-aktivitetsnivåer så låga som 0,2 mU/ml
  • Formatet tillåter mätningar av flera tidpunkter
  • Designad för minimal autofluorescensinterferens
  • Anpassad analysdesign och förpackning finns också
Använda Amplex Röda analyser för ett brett spektrum av undersökningar
En mängd olika validerade Amplex Röda analyser finns tillgängliga för att studera cellsignalering och lipider, neurobiologi, inflammation och immunfunktion samt metabolism. Vi erbjuder också Amplex UltraRed Reagent, en andra generationens reagens som ger högre känslighet och ljusare fluorescens, och Amplex Röd/Ultraröd stoppreagens. De Amplex Röd/Ultraröd stoppreagens ger bekvämlighet och kontroll genom att tillåta den fluorescenssignalgenererande reaktionen att avslutas vid en användarbestämd tidpunkt. Efter tillsats av stoppreagenset förblir fluorescenssignalen stabil i minst tre timmar.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, lipas- och fofolipasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Fosfolipasanalys
För användning med (utrustning) Fluorometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Röd fosfatidylkolin-specifik fosfolipas C analyssats
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Formatera Kyvetter, 96-brunnars tallrik
Produktlinje Amplex
Kvantitet 500 analyser