Läs mer
Invitrogen™ Amplex™ Röd och Amplex™ Ultraröda reagenser
Produktkod. 10737474
Change view
Kvantitet:
5 mg
5 x 1 mg
10 x 10 mg
Typ av färg:
Amplex Red
Amplex UltraRed
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Typ av färg Förpackningsstorlek
10737474 5 x 1 mg Amplex UltraRed -
11519056 5 mg Amplex Red 5mg
11574027 10 x 10 mg Amplex Red 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10737474 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A36006
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Amplex Red- och UltraRed-reagenserna är fluorogena substrat för peroxidas. Dessa mycket känsliga och stabila prober reagerar med H2O2 i närvaro av HRP för lösningsbaserade analyser och ELISA. Amplex UltraRed är en ljusstarkare version av Amplex Red med ett förbättrat pH-intervall och bättre känslighet.
De Amplex Röd och Amplex UltraRed reagenser är mycket känsliga och stabila fluorescerande prober för detektion av väteperoxid (H 2 O 2 ) och idealiska fluorogena substrat för peroxidas. Dessa reagenser kan användas för lösningsbaserade analyser för att detektera aktiviteten hos H 2 O 2 som frigörs från biologiska prover eller med HRP-baserade ELISA applikationer. De Amplex UltraRed reagens är en förbättrad version av Amplex Rött som är ljusare och mer känsligt för peroxidas med mindre pH-känslighet jämfört med Amplex Rött reagens.
I närvaro av pepparrotsperoxidas (HRP) reagerar de Amplex röda och ultraröda reagenserna i en 1:1-støkiometri med H2O2 för att producera högfluorescerande, starkt absorberande resorufin (ex/em ∼570/585 nm) respektive Amplex UltraRed (ex/em ∼568/581 nm). Dessa oxiderade reaktionsprodukter har en bred röd emission med liten interferens från blå och grön autofluorescens som finns i de flesta biologiska prover. Eftersom H2O2 produceras i många olika enzymatiska reaktioner kan de Amplex röda och ultraröda reagenserna tillsammans med HRP användas för att upptäcka aktiviteten hos många olika enzymer. Dessa reagenser används också för att upptäcka H2O2 som frigörs från biologiska prover, inklusive celler och isolerade mitokondrier.
Egenskaper hos den Amplex röda reagensensen:
  • Känslig och snabb detektion av HRP-aktivitet eller H2O2 för lösningsbaserade analyser och ELISA
  • Detektion av H2O2 som produceras i många olika enzymatiska reaktioner
  • Mätning med antingen fluorescens eller absorption, vilket möjliggör antingen fluorogen eller kromogen detektion
Det Amplex röda reagenset har använts för att utveckla en rad nya fluorogena och kromogena tester för enzymer som producerar väteperoxid. När de kombineras med tillsatt pepparrotsperoxidas möjliggör dessa tester som genererarH2O2 ultrasensitiv kvantifiering av en mängd olika analyter, inklusive glukos, galaktos, kolesterol, glutaminsyra, xantin (eller hypoxanthin), urinsyra, kolin och acetylkolin.
UltraRed-reagensen Amplex erbjuder ljusare fluorescens och förbättrad känslighet per mol i peroxidas- eller peroxidaskopplade enzymanalyser jämfört med Amplex Red. Amplex UltraRed-reagenset är också mindre känsligt för surt pH och uppvisar förbättrad stabilitet i närvaro av H2O2 eller tioler som ditiothreitol (DTT). För HRP-baserade ELISA applikationer resulterar detta i minst dubbelt så hög känslighet jämfört med Amplex Red.
Fördelar med UltraRed-reagensen Amplex jämfört med Amplex Red:
  • Starkare signaler och förbättrad känslighet för HRP-aktivitet och H2 O 2
  • Mindre känslig för surt pH
  • Förbättrad stabilitet i närvaro av H2O2 eller tioler som DTT
De Amplex röda och Amplex ultraröda reaktionsprodukterna resorufin och Amplex UltroxRed har höga extinktionskoefficienter så de kan mätas antingen fluorometriskt eller spektrofotometriskt med absorption vid ∼560 nm, vilket ger flexibilitet vid detektion av H2O2, olika enzymanalyser och HRP-baserade ELISA.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Enzyme and Metabolic Activity
För användning med (utrustning) Fluorometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Röd väteperoxid
Typ av färg Amplex UltraRed
Form Solid
Produktlinje Amplex
Kvantitet 5 x 1 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Substrat HRP (pepparrotsperoxidas) substrat
Typ av substrat Kemiskt substrat
Validerad ansökan Cellanalys
Excitationsvåglängd 568 nm
Emissionsvåglängd 581 nm