Läs mer
Invitrogen™ Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit
Beskrivning
Detekterar mycket låga koncentrationer av sfingomyelinas
Red Amplex™ Sphingomyelinase Assay Kit erbjuder en känslig, snabb och enkel fluorometrisk metod för att upptäcka mycket låga koncentrationer av sfingomyelinase med hjälp av en fluorescensmikroplattläsare eller fluorometer.
- Detekterar sfingomyelinasaktivitetsnivåer så låga som 80 μU/ml i en 200 μl analysvolym
- Formatet tillåter flera tidsmätningar
- Designad för minimal autofluorescensinterferens
I denna enzymkopplade analys övervakas sfingomyelinasaktiviteten indirekt med hjälp av 10-acetyl-3,7-dihydroxyfenoxazin (Amplex™ rött reagens), en känslig fluorogen sond för väteperoxid. Sphingomyelinase hydrolyserar sfingomyelinet för att ge ceramid och fosforylkolin. Alkalisk fosfatas tillsätts, som hydrolyserar fosforylkolin för att bilda kolin. Kolinet oxideras sedan av kolinoxidas för att bilda betain- och väteperoxid. I närvaro av pepparrotsperoxidas reagerar väteperoxiden med Amplex™ rött reagens i ett 1:1 stökiometrisk förhållande för att skapa den mycket fluorescerande produkten resorufin.
Eftersom resorufin har maximala absorptions- och fluorescensemissioner på cirka 571 nm respektive 585 nm, finns det liten interferens från autofluorescens i de flesta biologiska prover.
Använd Amplex™ röda analyser för ett brett spektrum av undersökningar
Ett brett utbud av validerade Amplex™ röda analyser finns tillgängliga för att studera cellsignalering och lipider, neurobiologi, inflammation och immunfunktion samt ämnesomsättning. Vi erbjuder Amplex™ också UltraRed-reagensen (Cat. No. A36006), en andra generationens reagens som ger högre känslighet och ljusare fluorescens, samt Red Amplex™ /UltraRed Stop Reagens (Cat. No. A33855). Red Amplex™ /UltraRed Stop Reagens ger bekvämlighet och kontroll genom att tillåta att fluorescenssignalgenererande reaktion kan avbrytas vid en användarbestämd tidpunkt. Efter tillsats av stoppreagensen förblir fluorescenssignalen stabil i minst tre timmar. Specialdesignad analysdesign och förpackning finns också tillgängliga.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Enzym- och metabolisk aktivitet |
| För användning med (utrustning) | Fluorometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Amplex Röd analyssats |
| Typ av färg | Amplex Rött |
| Excitationsvåglängdsområde | 570 to 585 nm |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Amplex |
| Kvantitet | 500 analyser |
| Show More |
Safety and Handling
- Amplex Red Sphingomyelinase Assay Kit
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)