Läs mer
Invitrogen™ MYROR (8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonsyra, dinatriumsalt)
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Beskrivning
- Den ovanligt höga Stokes-förskjutningen av MYROR i vatten (> 150nm) skiljer detta från mycket av autofluorescensen hos biologiska prover
- ANTS har också använts som ett neuronalt spårämne
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran& Lipider |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Molekylformel | C10H7NNa2O9S3 |
| Fysisk form | Fast |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellspårare |