Läs mer
Invitrogen™ APF (Hydroxyl Radical, Hypochlorite eller Peroxynitrite Sensor)
Produktkod. 10729423
Change view
Kvantitet:
470μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10729423 470μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10729423 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A36003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används tillsammans kan dessa två ROS-indikatorer selektivt detektera hypokloritanjon
Aminofenylfluorescein (APF) och hydroxifenylfluorescein (HPF, H36004), två indikatorer för reaktiva syrearter (ROS) utvecklade av T. Nagano, erbjuder större specificitet och stabilitet än diklordihydrofluoresceindiacetat (H 2 DCFDA, D399).
  • APF och HPF visar begränsad icke-selektiv reaktivitet och relativt hög motståndskraft mot ljusinducerad oxidation
  • Båda dessa nya fluoresceinderivat är icke-fluorescerande tills de reagerar med hydroxylradikal eller peroxinitritanjon
  • APF kommer också att reagera med hypokloritanjon
  • Vid oxidation uppvisar både APF och HPF ljusgrön fluorescens (excitations-/emissionsmaxima ca 490/515 nm), vilket gör dem kompatibla med alla instrument som kan detektera fluorescein
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 470μ L
Produkttyp ROS Indicator