Läs mer
Invitrogen™ ATP Bestämningskit
Produktkod. 10700345
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10700345 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10700345 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A22066
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck och kvantifiera ATP i biokemiska och celllivskraftstester med ATP Determination Kit. Denna luminescensbaserade ATP analys använder luciferas-luciferin-reaktionen och erbjuder exceptionell känslighet för att upptäcka så lite som 0,1 pikomol med ATP hjälp av en luminometer eller mikroplatteläsare.
ATP Determination Kit är en mycket känslig luminescensanalys utformad för kvantitativ detektion av ATP nivåer i biokemiska och celllivskraftiga analyser. Detta ATP testkit utnyttjar reaktionen mellan rekombinant eldflugeluciferas och dess substrat D-luciferin och baseras på luciferasens absoluta krav för ATP att producera ljus (emissionsmaximum cirka 560 nm vid pH 7,8). Med sin exceptionella känslighet, som kan detektera så lite som 0,1 pikomol av ATP, är detta test väl lämpad för kinetiska studier och kan användas med luminometrar eller mikroplattläsare utrustade med luminescensläge, såsom Thermo Scientific Varioskan ALF och LUX Multimode Microplate Readers.
Denna luciferasanalys ATP innehåller tillräckligt med reagenser för tio 96-brunnsplattor och erbjuder en unik fördel jämfört med andra kommersiellt tillgängliga ATP detektionskit genom att tillhandahålla luciferas- och luciferinkomponenterna separat, vilket gör det möjligt för forskare att optimera reaktionsförhållandena för sina specifika instrument och prover.
Funktioner i ATP Determination Kit inkluderar:
  • Använder ett luminescensbaserat system för att övervaka ljusutsläpp, vilket möjliggör känslig och exakt kvantifiering av nivåerna ATP
  • Erbjuder exceptionell känslighet, kapabel att upptäcka så lite som 0,1 pikomol av redan existerande ATP eller ATP genererade i kinetiska system
  • Använder en unik formulering där luciferas- och luciferinkomponenterna paketeras separat, vilket gör det möjligt för forskare att optimera analysförhållandena för sina specifika prover och instrument
  • Inkluderar en generös tillgång på reagenser, tillräcklig för att utföra 200 ATP analyser med 500 μl provvolymer eller 1 000 ATP prover med 100 μl provvolymer (tillräckligt för tio 96-brunns plattassays)
  • Underlättar kvantitativ analys av ATP nivåer i ett brett spektrum av biologiska och miljöprover samt experimentella system
  • Utnyttjar den mycket specifika och känsliga bioluminescensreaktionen mellan luciferin och luciferas i närvaro av ATP, vilket ger en pålitlig och reproducerbar metod för ATP kvantifiering
  • Kompatibel med olika luminometrar och mikroplattläsare med luminescensläge, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för ATP detektering i olika forskningsmiljöer
Principen för den ATP-beroende bioluminescenta reaktionen
ATP Determination Kit baseras på det absoluta kravet av luciferas för ATP att producera ljus. I närvaro av Mg2+ katalyserar luciferasenzymet reaktionen mellan luciferin, ATP,och O2 för att bilda oxyluciferin, AMP, CO2, pyrofosfat och ljus med en emission på cirka 560 nm vid pH 7,8. Den luminescerande signalen som genereras är direkt proportionell mot mängden av ATP, vilket möjliggör mätning av ATP nivåer.
Mät ATP nivåer i lösnings- eller celllysater
Testreagenserna i ATP Determination Kit är inte genomsläppliga för levande och intakta celler, vilket gör detta test lämpligt för att mäta extracellulära ATP eller ATP från prover i lösning. För att mäta intracellulära ATP nivåer för cellhälsa eller livskraftstester krävs celllys för att frigöras ATP från cellerna. Lysbuffertalternativ som är kompatibla med luciferas-luciferin-reaktionen inkluderar Pierce Luciferase Cell Lysis Buffer (2X) (Kat. Nr. 16189) och 20X-celllysbuffertformuleringen som anges nedan. 20X-bufferten bör spädas ut 1:20 med vatten och användas omedelbart för celllys innan luciferasanalysen ATP körs.
20X lysbuffert:
  • 200 mM Tri (pH 7,5)
  • 2 M NaCl
  • 20 mM EDTA
  • 0.2% Triton X-100
Omfattande och mångsidig ATP testkit
ATP är en kritisk molekyl som finns i alla levande celler och är energikälla för olika biologiska processer, inklusive muskelkontraktion, nervimpulsförökning och biokemisk syntes. ATP Nivåerna mäts ofta för att fastställa cellens livskraft och metabolism, bedöma mitokondriers funktion och aktivitet samt upptäcka bakteriell och mikrobiell kontaminering. Detta luciferasbaserade ATP detektionskit erbjuder en mångsidig och känslig metod för att mäta ATP produktionen i olika enzymatiska reaktioner, inklusive ATPas och NADPH-oxidas, samt för att övervaka ATP frisättning från celler.
Luciferin-luciferas-luminescenstestet –kan användas för att upptäcka lågintensiv bakteriell kontaminering i biologiska prover såsom blod, mjölk och urin, tillsammans med miljöprover för testning av vatten, jord och slam. ATP Detektion har också använts för att studera effekterna av antibiotika på bakteriepopulationer, fastställa cellproliferation och cytotoxicitet i både bakteriella och däggdjursceller, samt skilja cytostatisk kontra cytocidal potential hos anticancerläkemedel på maligna celltillväxt.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod Bioluminescens, Chemiluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta), Luminometer (rörbaserad), Mikroplattläsare
Produkttyp ATP Bestämningskit
Formatera Rör, 96-brunnars platta
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Våt is
Substrat D-Luciferin
Tillräckligt för 200 till 1000 tester
Etiketttyp Luciferin