Läs mer
Invitrogen™ Attofluor™ Cellkammare, för mikroskopi
Produktkod. 10604043
Change view
Kvantitet:
3-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10604043 3-pack Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10604043 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A7816
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Slitstark och praktisk täckglashållare designad för att titta på levande cellprov på upprättstående eller inverterade mikroskop
  • Eftersom kammaren är konstruerad av kirurgiskt rostfritt stål och är autoklaverbar, kan celler odlas direkt på täckglas i enheten
  • O-ringstätningsdesign förhindrar att prover kontamineras av olja eller läckage av media från täckglas
  • Chamber accepterar 25 mm runda täckglas och fästen i standard 35 mm diameter scenhållare, och 0,5 mm basdimension tillåter spelrum för objektiv vid fokusering
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensprovberedning, immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Imaging System Cell Chamber
Produktlinje Attofluor
Diameter (metrisk) 35 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 3-pack