Läs mer
Invitrogen™ BackDrop™ Bakgrundsdämpare för mikroplattanalyser
Produktkod. 15431094
Change view
Inkluderar:
En 50 ml flaska
En flaska på 5 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
15431094 En 50 ml flaska 50ml
15421094 En flaska på 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15431094 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B10512
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utformad för att effektivt undertrycka bakgrundsfluorescens i levande cellanalyser.
BackDrop Bakgrundssuppressor är en ny signalförstärkarreagens som hjälper till att förbättra signal-brus-förhållandena när den används med grön-emitterande fluorescerande färgämnen eller proteiner.
  • Kan läggas till i komplett media
  • Förbättrar känsligheten hos grön-emitterande fluorescerande färgämnen eller proteiner
  • Validerat med många cellulära analyser, inklusive jonindikator- och membranpotentialanalyser
  • Minimal celltoxicitet—visade sig inte orsaka osmotisk chock till neuronala celler
Känsligheten hos fluorescerande analyser kan påverkas av autofluorescens eller bakgrundsfluorescerande signaler. Dessa bakgrundssignaler kommer från cellulära proteiner eller tillväxtmediekomponenter och bidrar till en minskning av signal-brus-förhållandet och minskad känslighet vid analysen. Tillägg av BackDrop bakgrundsdämpare minskar bakgrundssignalen avsevärt, vilket hjälper till att förbättra experimentella resultat. BackDrop Bakgrundssuppressor kan tillsättas i tillväxtmedia och har formulerats för att inte bidra till celltoxicitet. Den har framgångsrikt använts med många olika celltyper och fluorescerande reagenser (inklusive jonindikatorer) för att effektivt undertrycka bakgrundsfluorescens.
Cellanalys, cellavbildning, immunocytokemi (ICC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Inkluderar En 50 ml flaska
Kvantitet 50 mL
Innehåll och lagring Förvara vid 2-8 °C. FRYSA INTE. Skydda materialet från långvarig exponering för ljus.
Form Vätska
Produktlinje BackDrop
För användning med (applikation) Mikroplattanalyser
Produkttyp Bakgrundsdämpare för analyser av levande celler