Läs mer
Invitrogen™ BAPTA, AM, cellpermeant kelator
Kvantitet:
25 mg
20 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
25mg
Beskrivning
- Kan användas för att kontrollera nivån av intracellulär Ca 2+
- BAPTA är mer selektivt för Ca 2+ än EDTA och EGTA, och dess metallbindning är också mindre känslig för pH
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| Produkttyp | Cellviabilitet och spridning |
| Typ av färg | Chelator (icke-fluorescerande) |
| Kvantitet | 20 x 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu