Läs mer
Invitrogen™ BCECF-syra (2',7'-bis-(2-karboxietyl)-5-(och-6)-karboxifluorescein), blandade isomerer
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- För att mäta förändringar± 1 pH-enhet runt pH 7
- pKa på ungefär 6,98
- pH-mätningar med BCECF görs genom att bestämma pH-beroende förhållande mellan emissionsintensitet (detekterad vid 535 nm) när färgämnet exciteras vid cirka 490 nm kontra emissionsintensitet när det exciteras vid dess isobestiska punkt på cirka 440 nm
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | BCECF Sur pH-indikator |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |