Läs mer
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-bis-(2-karboxietyl)-5-(och-6)-karboxifluorescein, acetoximetylester)
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
Beskrivning
- Med pKa på cirka 6,98, cellgenomsläpplig, dubbel-excitationsratiometrisk pH-indikator, är AM idealisk för att mäta förändringar i cytosoliskt pH i de flesta celler
- Intracellulära pH-mätningar med BCECF görs genom att bestämma pH-beroende förhållande mellan emissionsintensitet (detekterad vid 535 nm) när färgämnet exciteras vid ungefär 490 nm kontra emissionsintensitet när det exciteras vid dess isobestiska punkt på ungefär 440 nm
Cellvidhäftning, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellbaserade jonkanalanalyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, jonkanalbiologi, jonisk homeostas och signalering, mål- och elektrodidentifiering och validering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | BCECF AM pH-indikator |
| Typ av färg | pH-indikator |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |