Läs mer
Invitrogen™ β-BODIPY™ FL C 12 -HPC (2-(4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-dodekanoyl)-1-hexadekanoyl- sn -glycero-3-fosfokolin)
Produktkod. 11500316
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500316 100 μg 100µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500316 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D3792
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Effektiv spårämne för lipidhandel och membransonder för allmänna ändamål
Den intensivt fluorescerande BODIPY (4,4-difluoro-3a,4a-diaza-
s-indacen) fluorofor är i sig lipofilt, till skillnad från de flesta andra långvågiga färgämnen. Följaktligen är det mer sannolikt att prober som innehåller denna fluorofor efterliknar egenskaperna hos naturliga lipider. BODIPY™ fettsyraanaloger som BODIPY 500/510 dodekansyra (D-3823) och BODIPY FL dodekansyra (D-3822) genomgår nativ-liknande transport och metabolism i celler.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 100 μg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY