Läs mer
Invitrogen™ Bis-ANS (4,4'-Dianilino-1,1'-Binaftyl-5,5'-disulfonsyra, dikaliumsalt)
Produktkod. 11544157
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11544157 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11544157 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B153
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Binder med affinitet som ofta är storleksordningar högre än 1-8-ANS som sond för opolära kaviteter i proteiner
Anilinaftalensulfonater (ANS) är väsentligen icke-fluorescerande i vatten, och blir bara märkbart fluorescerande när de binds till membran. Denna egenskap gör den till en känslig indikator på proteinveckning, konformationsförändringar och andra processer som ändrar exponeringen av sonden för vatten.
Cellanalys, cellstruktur, cellulär avbildning, Cytoskeleton , Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Subcellulär lokalisering Cellmembran& Lipider
Produktlinje Molecular Probes
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Molekylformel C32H22K2N2O6S2
Fysisk form Fast
Produkttyp Proteinvikningsindikator