Läs mer
Invitrogen™ Bis-BODIPY™ FL C 11 -PC) (1,2-bis-(4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza- s- indacen-3-undekanoyl) -sn -glycero-3-fosfokolin)
Produktkod. 11514207
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514207 100 μg 100µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514207 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B7701
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Färgämnesmärkta fosfolipider som används för att övervaka fosfolipas A (PLA) aktivitet
Molecular Probes fosfolipassubstrat är färgämnesmärkta fosfolipider som används för att övervaka fosfolipas A (PLA) aktivitet i renade enzymberedningar, cellysat och levande celler. Två strukturella variationer av dessa substrat är tillgängliga, som ger specificitet för PLA1 och PLA2. Fluorescensmärkta versioner av klyvningsprodukten som genereras från dessa substrat är också tillgängliga för användning som standarder för att utvärdera procentuell substratomvandling i enzymatiska reaktioner.
  • Etikett (Ex/Em): Bis-BODIPY FL C 11- PC (ca 488/530nm)
  • Specificitet: PLA 1 eller PLA 2
  • Klyvningsprodukt: D3862
  • Lyofiliserad produkt kan lösas i etanol för användning
  • Fluorescens mäts antingen i mikroplattanalyser eller med flödescytometri
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 100 μg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY