Läs mer
Invitrogen™ BOCILLIN™ FL Penicillin, natriumsalt
Produktkod. 10246352
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10246352 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10246352 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B13233
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Penicillinbindande proteiner, som finns på eubakteriernas cytoplasmatiska membran, kan detekteras med BOCILLIN FL penicillin och BOCILLIN 650/665 penicillin.
Penicillinbindande proteiner, som finns på cytoplasmatiska membran hos eubakterier, kan påträffas med BOCILLIN FL-penicillin och BOCILLIN 650/665 penicillin.
Lös i högkvalitativ vattenfri DMSO eller vatten för en lagerkoncentration på 1 till 10 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje BOCILLIN
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Molekylformel C30H31BF2N5NaO6S​​​​
Fysisk form Fast
Produkttyp Antibiotika
Excitation/Emission 504/511 nm
Molekylvikt (g/mol) 661.46