Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ 493/503 (4,4-difluoro-1,3,5,7,8-pentametyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen)
Produktkod. 11540326
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540326 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540326 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D3922
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BODIPY™ 493/503 kan användas som en färg för neutrala läppar, och som ett spårämne för olja och andra opolära lipider.
Med sin opolära struktur och långa våglängdsabsorption och fluorescens, BODIPY™ 493/503 kan användas som en färg för neutrala läppar och som ett spårämne för olja och andra opolära lipider.
Vi rekommenderar upplösning i vattenfri DMSO av hög kvalitet för att uppnå en stamkoncentration på 1 till 10 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje BODIPY
Etiketttyp BODIPY Färgämnen
Molekylformel C14H17BF2N2
Fysisk form Fast
Produkttyp Fettsyra
Excitation/Emission 493/504 nm