Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ 500/510 C1 , C12 (4,4-difluor-5-metyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-dodekansyra)
Beskrivning
C 1-BODIPY 500/510 C 12 är en fluorescerande fettsyraanalog som har använts för studier av lipidhandel och som en allmän membransond.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fatty Acids |
| Kvantitet | 1 mg |
| Fysisk form | Fast |
| Produktlinje | BODIPY |