Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ 505/515 (4,4-difluoro-1,3,5,7-tetrametyl-4-bora-3a,4a-diaza- s- indacene)
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
Med sin opolära struktur och långa våglängdsabsorption och fluorescens, BODIPY™ 505/515 kan användas som en färg för neturala lipider och som ett spårämne för olja och andra opolära lipider.
För att göra en koncentrerad stamlösning från 1 –5 mM, lös i antingen högkvalitativ vattenfri DMSO eller 100 % etanol. Förvaras fryst, torkat och skyddat från ljus.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | BODIPY |
| Etiketttyp | BODIPY Färgämnen |
| Molekylformel | C13H15BF2N2 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Fettsyra |
| Excitation/Emission | 502/510 nm |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.08 |