Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ 558/568 C 12 (4,4-difluor-5-(2-tienyl)-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-dodekansyra)
Beskrivning
Den orange-röda fluorescerande fettsyran BODIPY™ 558/568 C12 kan användas som en syntetisk föregångare till en mängd olika fluorescerande fosfolipider. Till skillnad från fluoroforer som pyren, DPH och NBD BODIPY™ är färgämnen relativt miljökänsliga och fluorescerande både i vatten- och lipidmiljöer.
Vi rekommenderar att lösa i högkvalitativ vattenfri DMSO för att uppnå en lagerkoncentration upp till 1 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fatty Acids |
| Kvantitet | 1 mg |
| Fysisk form | Fast |
| Produktlinje | BODIPY |
| Excitation/Emission | 559/568 nm |